accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3COPOOO

CAS RN 1241-94-7

IUPAC Nombre: 2-ethylhexyl diphenyl phosphate
Sinónimos: santicizer 141 2-ethylhexyldiphenylphosphate octicizer (2-ethylhexyl)-difenylfosfat 2-ethylhexyl diphenylphosphate
Peso molecular (g/mol): 362.41
Fórmula molecular: C20H27O4P
InChi Key: CGSLYBDCEGBZCG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados