Learn More
Fosfato de 2-etilhexil difenilo (técnico) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317751 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317751 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13342300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Nombres de analitos o componentes 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H27 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nombre IUPAC fosfato de 2-etilhexil difenilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 362.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1647 g/mol