Learn More
2-etilhexil difenil fosfato (90%), TRC
Código de producto. 17950085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950085 25 g 25 g
17918184 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91798025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1241-94-7
Fórmula molecular C20 H27 O4 P
Peso molecular (g/mol) 362.4
Sinónimo Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
Nombre IUPAC 2-etilhexilo difenilo fosfato
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1647