Learn More
Fosfato de 2-etilhexil difenilo (90 %), TRC
Código de producto. 30369496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369496 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30369496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9179801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Fórmula molecular C20 H27 O4 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Nombre IUPAC fosfato de 2-etilhexil difenilo
Peso molecular (g/mol) 362.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1647