accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH3COCH3OHO

CAS RN 118-41-2

IUPAC Nombre: 3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Sinónimos: 3,4,5-trimethoxybenzoic acid tri-O-methylgallic acid trimethylgallic acid eudesmic acid gallic acid trimethyl ether
Peso molecular (g/mol): 212.2
Fórmula molecular: C10H12O5
InChi Key: SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Forma física 
  • (3)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)