Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16489406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16489406 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0084
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (Eudesmic acid;Trimethylgallic Acid) is a benzoic acid derivative. A building block in medicine and organic synthesis.
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (Eudesmic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
CAS 118-41-2
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Eudesmic acid Trimethylgallic Acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (471.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 212.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 96.09%
Grado Research
Forma física Solid