Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706161 5 g Frasco de vidrio 5 g
10205290 100 g Frasco de plástico 100 GR
10336690 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-41-2 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-41-2
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002501
Clave InChI SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
PubChem CID 8357
ChEBI CHEBI:454991
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4, 5-Trimethoxybenzoic acid
Nombre de nota 0.99
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 225.0°C to 227.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 481
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2