Learn More
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 118-41-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimebutine Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. J (EP), 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Trimebutine Maleate Impurity B, Trimethoprim Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico |
| Mostrar más |