Learn More
Ácido 3,4,5-tricloroacético, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462427 100 g 100 g
11472427 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14274.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-41-2 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid is used as intermediates in medicine and organic synthesis. It acts as a metabolite of trimebutine. It is widely used in making dyes and inks, photographic developers and used as astringents in medically.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4,5-Trimetoxibenzoico se utiliza como intermediario en medicina y en la síntesis orgánica. Actúa como metabolito de la trimebutina. Se utiliza comúnmente en la fabricación de colorantes y tintas, reveladores fotográficos y se utiliza como astringente en medicina.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter etílico y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-41-2
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00002501
Clave InChI SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
PubChem CID 8357
ChEBI CHEBI:454991
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 168°C to 171°C
Punto de ebullición 225°C to 226°C (10 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 884655
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza ≥99%