accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH2O

CAS RN 107-02-8

IUPAC Nombre: prop-2-enal
Sinónimos: acrolein caswell no. 009 crolean acrolein (substance) magnacide H akrolein acquinite rcra waste number P003 acroleina acroleine
Peso molecular (g/mol): 56.06
Fórmula molecular: C3H4O
InChi Key: HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CC=O
Concentración 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados