Learn More
Acroleína en agua 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12926293 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12926293 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12926293 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P803360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acroleine
Envase Ampolla
CAS 107-02-8
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H4O
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00006998
Clave InChI HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C=CC=O
Nombre IUPAC prop-2-enal
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 56.06
PubChem CID 7847
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:15368