Learn More
Acroleína en agua 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12939483 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12939483 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12939483 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P803370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acroleine
Envase Ampolla
CAS 107-02-8
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H4O
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00006998
Clave InChI HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C=CC=O
Nombre IUPAC prop-2-enal
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 56.06
PubChem CID 7847
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:15368