Learn More
Acroleína 5000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320583 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320583 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010384WA
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrolein (2-Propenal)
CAS 107-02-8
Nombres de analitos o componentes Acrolein (2-Propenal)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C3 H4 O
Concentración 5000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acrolein (8CI), 2-Propen-1-one, Acrylaldehyde, Acrylic aldehyde, Allyl aldehyde, Aqualin, Magnacide B, Magnacide H, NSC 8819, Prop-2-en-1-al, Propenal
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2
SMILES C=CC=O
Nombre IUPAC prop-2-enal
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 56.06
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.0262 g/mol