Learn More
Merck Puntas de pipeta ZipTip™
Código de producto. 10300231 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Con medios de intercambio de cationes fuertes
Medios C18
Medios C4
Microlecho de medios C18
Cantidad:
8/Paq.
96/paquete
960/Paq.
Tamaño de la unidad:
8 PCS
960 PCS
paquete de 96
paquete de 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Cantidad unitSize
10300231 Medios C18 96/paquete paquete de 96
10349141 Medios C4 8/Paq. 8 PCS
10481253 Medios C4 96/paquete paquete de 96
10748354 Con medios de intercambio de cationes fuertes 96/paquete paquete de 96
10453382 Con medios de intercambio de cationes fuertes 8/Paq. 8 PCS
10044590 Medios C18 960/Paq. 960 PCS
10093501 Medios C4 960/Paq. paquete de 960
10278851 Microlecho de medios C18 960/Paq. 960 PCS
10740883 Microlecho de medios C18 96/paquete paquete de 96
10650852 Microlecho de medios C18 8/Paq. 8 PCS
10156390 Medios C18 8/Paq. 8 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10300231 Proveedor Merck N.º de proveedor ZTC18S096
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
Un lecho de 0,6 μl de C18, C4, o un SCX (intercambio catiónico fuerte) se fija en el extremo de una punta de pipeta de 10 μL de tal manera que no haya volumen muerto; las muestras concentradas y purificadas se eluyen de 1 a 4 μL. Para aplicaciones que requieren volúmenes de elución más pequeños (por ejemplo <1 μL), las puntas ZipTip μ-C18 presentan un formato de microlecho que contiene 0,2μl de medio.
  • Concentrar y purificar muestras biológicas de 1–100 μL
  • Ideal para purificar y concentrar femtomoles a picomoles de péptidos, proteínas u oligonucleótidos en minutos antes de la espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar y otras técnicas analíticas.
Información de órdenes
Disponibles en dos configuraciones de embalaje: bandejas resellables (paquetes de 8 y 24 puntas) y gradillas de puntas de 96 posiciones (paquetes de 96 y paquetes de 960 puntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μL
Dispensación por volumen (métrico) 10 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Non-sterile
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 3,1cm
Requisitos de almacenamiento 4°C to 70°C
Para utilizar con (aplicación) Medios C18
Estilo de punta Especializado, Fijado por medios
Cantidad 96/paquete
Tipo de producto Pipette Tips
Contenido y almacenamiento Store at 4°C to 70°C
Condiciones de envío Ambient
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ZipTipTM