Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Pipeta electrónica, monocanal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12630915 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 10 mL
5 a 100 μL
De 0,1 a 2,5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
12630915 De 0,5 to 10 μl Gris medio cada uno
16305745 De 1 a 20 μl Gris claro cada uno
12610915 5 a 100 μL Amarillo cada uno
16242401 De 10 a 200 μl Amarillo cada uno
12620915 De 15 a 300 μl Naranja 1 PCS
12600915 De 50 a 1000 μL Azul cada uno
16252401 De 0,1 a 2,5 ml Rojo cada uno
12640915 De 0,2 a 5 mL Violeta cada uno
12650915 0,5 a 10 mL Turquesa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12630915 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000708
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Xplorer™ Pipeta Electrónica plus, Monocanal con sistema operativo intuitivo y diseño para simplicidad, precisión y reproducibilidad.
Facilita el rendimiento de aplicaciones inteligentes adicionales, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
  • Agitador multifuncional ''Arriba es arriba y abajo es abajo.™ '' principio
  • Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
  • Funciona en el idioma que elijas
  • Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
  • Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
  • Interruptor de encendido/apagado: apaga la pipeta durante períodos prolongados de inactividad
  • Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
  • Programación: Programación única de secuencias para un manejo más sencillo de procesos complejos
  • Configuración de volumen fijo individual: se puede guardar el volumen deseado
  • Protección con contraseña: protege la programación y el ajuste
  • Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
  • Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
Resultados reproducibles fiables
  • Las puntas siempre descansan en la misma posición
  • Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
  • Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
PhysioCare Concept™
  • Peso reducido
  • Ergonomía mejorada
  • Equilibrio perfecto
  • Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
  • Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
  • El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
Aplicaciones
  • Pipeteo de líquidos (manual y automático)
  • Dispensación (temporizada y manual)
  • Pipeteo y mezcla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2,5% a ±0.025 μL/1 μYo, ±1,5% a ±0.075 μL/5 μYo, ±1% a ±0.1 μ
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles 20 μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris medio
Desechables Reutilizables
Para utilizar con epT.I.P.S. Punta de pipeta (20 μL)
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer Más
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 20 μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Incluye Pulsador basculante multifuncional, cono para puntas accionado por resorte
Incrementos 0,01 μL
Número de velocidades 8