Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BÁSICA - Pipeta multicanal de intercambio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15260765 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Color:
Amarillo
Gris medio
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Color unitSize
15260765 8 Gris medio 1 PCS
15200775 12 Gris medio 1 PCS
15270765 8 Amarillo 1 PCS
15210775 12 Amarillo 1 PCS
15280765 8 Naranja 1 PCS
15220775 12 Naranja 1 PCS
15290765 8 Verde 1 PCS
15230775 12 Verde 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15260765 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 4861000570
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eliminar los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con pipetas
  • Pipetas electrónicas de uno, ocho y doce canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,005 a 10 mL
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Balancín multifuncional
  • Dial de selección
  • Expulsor innovador
  • Ángulo de visualización ergonómico, mango cómodo
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta con resorte
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles epT.I.P.S.
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Gris medio
Desechables Reutilizables
Para utilizar con epT.I.P.S. Punta de pipeta (10 μL)
Tipo de agarre Ergonómico
Material Plástico
Número de canales 8
Programable Basado en pasos
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Pipetting and mixing
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Xplorer Pipettes
Cantidad 1 Each