Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Fuerza Clean™ Toallitas de baja pelusa para disolventes 7753
Descripción
- Cada rollo de repuesto de toallitas contiene 120 toallitas limpiadoras blancas que dejan poca pelusa, listas para saturarse con el solvente elegido.
- Diseñadas para entornos de producción y sensibles a la pelusa, estas toallitas industriales desechables son ideales donde el control de procesos y la seguridad son de importancia clave.
- Diseñado para su uso con el Wettask™ Cubo dispensador de toallitas limpiadoras con sistema enrollable (código de producto 7919), un sistema de limpieza hermético y rellenable que utiliza estas toallitas limpiadoras con el disolvente, producto químico o detergente de su elección.
- La exclusiva tapa de cierre automático reduce la exposición de los trabajadores a COV dañinos al mantener el sistema cerrado en todo momento, lo que ayuda a controlar los costos de los solventes y mejora la seguridad al reducir los derrames.
- Toallitas con poca pelusa, ideales para entornos industriales y sanitarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas presaturado |
| Longitud (imperial) | 12,59 in |
| Longitud (métrico) | 48.3 cm |
| Anchura (imperial) | 12,59 in |
| Anchura (métrico) | 32.6 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Estructura | Baja pelusa |
| Descripción | Cada rollo de toallitas contiene 120 toallitas |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |