Learn More
Laboratoires Anios WIP'Anios Excel
Código de producto. 15398954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
12 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
15398954 12 paq. paquete de 12
1 options
Código de producto. 15398954 Proveedor Laboratoires Anios N.º de proveedor 2446424DI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.50€
    125.35€ / paquete de 12
    Ahorro 20.15€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tratamiento de superficies, dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos, y limpieza de vainas de endoscopia en el tratamiento preliminar, antes de la inmersión para su limpieza y desinfección.
  • Toallitas de viscosa 100 % biodegradables (solo Wip’Anios Excel)
    Solución impregnante:
  • Formulación sin perfume y sin alcohol
  • Amplio espectro virucida
  • Eficacia antimicrobiana a partir de 2 minutos
Especificaciones
Tipo de producto WIP'Anios Excel
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza y predesinfección de instrumental médico quirúrgico, dispositivos médicos, instrumentos sensibles al calor y equipos de endoscopia
Cantidad de embalaje 12 paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • WIP'ANIOS EXCEL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDI-AMINES