Learn More
Motic™ Lentes de campo ancho para microscopios Motic™ TEC POL
Código de producto. 16235800
Cambiar vista
Click to view available options
Campo de visión:
20 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Campo de visión Tamaño de la unidad
16235800 20 mm cada uno
16225800 22 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16235800 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001403541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15€
    77.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2.15€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Lente de campo ancho para su uso con microscopios TEC POL.
  • Para su uso con microscopios Motic™ Panthera TEC POL
  • ±5 dioptrías
Especificaciones
Color Negro
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Campo de visión 20 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios Motic™ TEC POL
Potencia de aumento 10X