Learn More
Agua para cromatografía de intercambio iónico, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12993634 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
2000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12993634 1000 mL 1000 ml
12903644 2000 mL 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12993634 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W 001 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    57.77€ / 1000 ml
    Ahorro 18.73€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water for Ion Chromatography
Cantidad 1000 mL