Learn More
Agua con 0,1 % de ácido fórmico (v/v), calidad LC/MS Optima™
Código de producto. 10429474 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10429474 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10229884 1 L Botella ámbar de cuello ancho 1 litro
10188164 2.5 L Botella ámbar de cuello ancho 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10429474 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS118500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.06€
    36.30€ / 500 ml
    Ahorro 13.76€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • Mezcla de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
  • Premezclado para facilitar su uso
  • Bajo contenido de iones metálicos para garantizar una contaminación mínima de los metales
  • Ácido fórmico (AF): un aditivo común de fase móvil que proporciona protones para el análisis de LC/MS
  • El AF también mejora las formas de pico de la separación resultante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 3297
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Absorbancia 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Nombre del producto químico o material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Nombre de nota Solvent Blends
pH 2
Punto de ebullición 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 4269
Grado OPTIMA™ LC-MS
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación 1ppm max.
Densidad 1g/cm³
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido