Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 6
Código de producto. 10269574 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Tamaño de la unidad
10269574 10 kDa 25 PCS
10794217 30 kDa paquete de 25
10116914 5 kDa paquete de 25
10385021 10 kDa paquete de 25
10229624 100 kDa paquete de 25
10650561 3 kDa paquete de 25
10794407 50 kDa paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10269574 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28932296
En stock
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Cytiva Vida Vivaspin™ 6 Los concentradores de muestras están pensados para científicos que trabajan con volúmenes de muestra que van desde 100 μde 1 a 20 ml, con un rango de valores de MWCO de Mr 3 000 a 100 000.
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Intervalo de pH compatible: 1 a 9
  • Área de membrana activa: 2,5cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Área de filtración 2,5 cm2
Cantidad 25/paquete
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 122 mm
Anchura (métrico) 17 mm