Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Juego de polarizadores VisiLED solo para luces anulares VisiLED
Tienda Schott ProductosDescripción
Sistema de polarización VisiLED diseñado específicamente para usarse únicamente con el anillo de luz de campo brillante VisiLED (S80-65N-2).
- Polarizador giratorio con rosca adaptadora y filtro deslizante como analizador
- La luz polarizada mediante un filtro polarizador y analizador dentro de la trayectoria del haz se puede utilizar de manera eficiente en la estereomicroscopía para contrastar la estructura interna del material o para identificar partículas metálicas.
- No apto para uso con ningún otro anillo de luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales |
| Para utilizar con (equipo) | Luz anular VisiLED S80-65N-2 |
| Incluye | Filtro polarizador y analizador |