Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Juego de polarizadores VisiLED solo para anillo de luz S40-75
Código de producto. 16677105 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Luz anular VisiLED S40-75
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16677105 Luz anular VisiLED S40-75 cada uno
1 options
Código de producto. 16677105 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 400575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    541.00€ / paquete de 1
    Ahorro 29.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
El juego polarizador VisiLED, con filtros de polarización de última generación, está especialmente diseñado para el S40-75.
  • Sistema de polarización para anillo de luz de campo claro VisiLED S40-75
  • Polarizador giratorio con rosca adaptadora y filtro deslizante como analizador
  • La luz polarizada por un filtro polarizador y de análisis dentro de la trayectoria del haz se puede utilizar muy eficientemente en estereomicroscopía para contrastar la estructura interna del material o para identificar partículas metálicas en el interior de otros
  • No debe usarse con ninguna otra luz anular
  • Para usar únicamente con el anillo de luz VisiLED S40-75
Especificaciones
Tipo Filtro de polarización
Descripción Polarizador M90 x 1 Analizador para lente de 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales
Para utilizar con (equipo) Luz anular VisiLED S40-75
Incluye Filtro polarizador y analizador
Tamaño Polarizador M90 x 1 analizador para lente de 66 mm