Descripción
- Con el controlador VisiLED MC-D 1100 puede integrar sin problemas nuestra gama completa de iluminación para microscopía VisiLED en sus propios entornos.
- Diseñado para la integración profesional, el controlador ofrece una solución robusta para controlar nuestros cabezales de luz VisiLED para aplicaciones de microscopía estereoscópica puramente digitales.
- El controlador viene con un completo kit de desarrollo de software (SDK), que incluye una extensa biblioteca de comandos de control.
- Fácil integración en software de imágenes y posprocesamiento
- Crear soluciones a medida según las necesidades únicas del cliente
- Posibilidad de escenarios de iluminación complejos
- Control en tiempo real
- Contraste óptimo gracias a la amplia gama de VisiLED
- Amplias opciones de control
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubo de luz LED |
| Línea de productos | VisiLED |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 160.7 x 110.7 x 32 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Los cabezales de luz VisiLED, la fuente de alimentación y el cable de alimentación deben pedirse por separado. |
| Tensión | 100/240 V |