Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Difusor VisiLED solo para luces anulares VisiLED
Tienda Schott ProductosDescripción
El difusor VisiLED fabricado con materiales mejorados está diseñado específicamente para usarse únicamente con luces de anillo de campo brillante VisiLED (S80-65N-2).
- Evita los reflejos de LED
- Neblina perfecta de más del 99 % y alta transmisión.
- Incluye rosca adaptadora M90 x 1
- El controlador se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Difusor |
| Para utilizar con (aplicación) | Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales |
| Para utilizar con (equipo) | Luz anular VisiLED S80-65N-2 |