Descripción
- El compacto MC1100 permite configurar varios parámetros de iluminación, incluida la intensidad de la luz, los modos de segmento y el cambio de dirección de la iluminación, mientras que el MC1500 ofrece esto para dos cabezales de luz.
- Atenuación suave y extrafina.
- MC1500 ofrece un disparador externo para iniciar la función estroboscópica en frecuencias entre 15-5 KHz.
- El MC1500 ofrece control de PC opcional a través de RS232 y control de pedal.
- Opciones de configuración avanzadas para un contraste óptimo.
- Ergonomía y manejo con los ojos vendados.
- MC1500 ofrece control de dos canales.
- Guarde hasta cuatro escenarios de iluminación complejos con MC1500.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Controlador estándar VisiLED MC1100 |
| Certificaciones/conformidad | CE, UKCA, EMC clase B |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 90 x 152 x 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Anillos de luz VisiLED o escenario de luz transmitida |
| Incluye | Entrada CC, 1 conector de cabezal de luz, enchufe ESD |
| Tipo de iluminación | LED |