Learn More
Texwipe™ VersaWipe™ Toallitas de mezcla de celulosa y poliéster
Código de producto. 31359716 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
4 in
Código de producto. Longitud (imperial)
31359716 4 in
1 options
Código de producto. 31359716 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor STX624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00€
    996.50€ / paquete de 2500
    Ahorro 378.50€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Toallitas diseñadas para salas blancas diseñadas para una limpieza eficaz, control de derrames y mantenimiento de superficies y equipos críticos.
  • Fabricado con una mezcla no tejida de 45 % poliéster y 55 % celulosa para lograr alta durabilidad, capacidad de absorción y un rendimiento confiable.
  • La construcción de vanguardia y la fabricación en salas blancas minimizan la generación de partículas e iones, lo que favorece el control de la contaminación.
  • Disponible en versiones secas y estériles para una amplia gama de aplicaciones en salas blancas y entornos controlados.
  • Ideal para limpiar superficies, herramientas y componentes; controlar derrames; y aplicar o eliminar lubricantes, residuos y desinfectantes.
  • Excelente compatibilidad con solventes como alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes, lo que garantiza un uso versátil.
  • Adecuado para limpiar guantes, portátiles, teléfonos y otros equipos introducidos en áreas controladas.
  • Se utiliza comúnmente para revestir bandejas para proteger, sujetar y secar piezas y dispositivos de salas blancas durante el procesamiento o almacenamiento.
  • Proporciona niveles bajos de partículas y extraíbles, lo que garantiza un rendimiento confiable en áreas sensibles a la contaminación.
  • Cumple con USP y USP Estándares de limpiaparabrisas para consistencia de calidad y rendimiento.
  • Apto para autoclave y resistente a diversos agentes de limpieza para un uso duradero.
  • Codificado por lotes individualmente para una trazabilidad completa y control del proceso.
  • Diseñado para entornos de salas blancas: ISO Clase 5-8, Clase 100-100.000 y Grado BD de la UE.
  • Vida útil definida: No estéril (seco): 5 años a partir de la fabricación; Estéril (seco): 3 años desde su fabricación.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tela 1-ply
Esterilidad Estéril