Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio vertical con estantes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17849096
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
344 L
394 L
558 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17849096 344 L cada uno
17879096 394 L cada uno
17869096 558 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17849096 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRFVG3501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00€
    2290.00€ / paquete de 1
    Ahorro 25.00€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en el frigorífico seguro, preciso y de ultra bajo consumo energético. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Refrigerador de laboratorio vertical para almacenamiento de uso general, de acceso directo, de 1 sección
  • Rango de temperatura +3 a +°16 C, °estabilidad de temperatura +/- 3 C probada según EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase
  • Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manija de palanca antimicrobiana
Especificaciones
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (métrico) 344 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Sensor de temperatura NTC
Temperatura (valor de referencia) +5 °C
Estabilidad de la temperatura ±3 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Estantes 4
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE
Modelo Vertical, SRFvg 3501
Pantalla Control táctil, pantalla digital en la puerta
Ruedas giratorias Opcional (80 a 100 mm de diámetro).
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 10 mm de diámetro.
Línea de productos Rendimiento científico
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Ciclo de apagado temporizado
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Compatibilidad con vista inteligente Sí
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Vataje 120 W
Consumo energético 226 kWh/a