Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
17859106
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SRFVG4011
3363.19€ 2790.00€/ paquete de 1 Ahorro 573.19€ 17% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en el frigorífico seguro, preciso y de ultra bajo consumo energético. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio está diseñado para aplicaciones de uso general con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Refrigerador de laboratorio vertical con puerta de vidrio para almacenamiento de uso general, de acceso directo, de 1 sección
Rango de temperatura +3 a +°16 C, °estabilidad de temperatura +/- 3 C probada según EN60068-3
Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial, refrigeración asistida por ventilador.
Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase
Controlador digital multifuncional con pantalla de alta resolución y opciones de conectividad
Iluminación interior: Lámpara de techo LED
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manija de palanca antimicrobiana
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.