Learn More
Contec™ Cubos de repuesto universales
Código de producto. 17935081 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Rojo, azul y gris
Capacidad (métrico):
15 l
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17935081 Rojo, azul y gris 15 l paquete de 3
16635672 Rojo 20 L cada uno
15332174 Azul 20 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17935081 Proveedor Contec™ N.º de proveedor UBKT0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.65€
    69.78€ / paquete de 3
    Ahorro 26.87€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Fabricados con un exclusivo de plástico de copolímero de polipropileno que es duradero y ligero. Los cubos de repuesto universales están codificados por colores para identificar fácilmente los desechos frente a la solución fresca.
  • Diseñado para Contec™ Sistema de doble cubeta de acero inoxidable y polipropileno
  • Compatibles con todas las soluciones desinfectantes y la mayoría de los disolventes comunes
  • Totalmente esterilizable en autoclave a °121 C durante 30 min.
  • Intercambiables
  • Capacidad: 5 gal. (20 L) o 6,5 gal. (25 L)
  • El carro se vende por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 15 l
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,9gal
Color Rojo, azul y gris
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para laboratorios farmacéuticos, dispositivos médicos, fabricación de equipos de biotecnología, ciencias de la vida y salas limpias de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Sistema de cestillo compacto Contec
Cantidad 3/Cs.