Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 729S WS Bouffant, estéril, con doble bolsa
BIOPHARMA
Código de producto. 17839313
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Talla única
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17839313 Talla única paquete de 250
1 options
Código de producto. 17839313 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15560766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.79€
    340.29€ / paquete de 250
    Ahorro 111.50€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Bouffant esterilizado con rayos gamma y diadema elástica.
  • Disponible en color blanco y en talla única.
  • Esterilización mediante radiación gamma
  • Banda para la cabeza elástica
Tyvek™ IsoClean™ Ofrece un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Fabricado en polietileno de alta densidad mediante un proceso de hilado flash patentado. Tyvek™ IsoClean™ Proporciona una barrera inherente a partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos. Tyvek™ IsoClean™ También es transpirable y no suelta pelusa.
Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios (código de opción WS) han sido esterilizados mediante irradiación gamma. Están doblados para facilitar su colocación aséptica y empaquetados en un ISO sala limpia clase 5 Todo DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Los accesorios estériles (código de opción WS) se envasan en un sistema de embalaje de doble barrera, que consta de una bolsa interior y otra exterior de fácil apertura para sala limpia. El sistema de embalaje sirve como elemento clave para reducir el riesgo de contaminación al trasladar prendas a áreas limpias. Los accesorios se empaquetan individualmente y se agrupan en una bolsa exterior.
Prendas y accesorios fabricados con materiales estériles Tyvek™ IsoClean™ Se utilizan normalmente en salas blancas de farmacias de hospitales, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y cosmética, así como en otros entornos críticos o controlados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bouffant para salas blancas
Tamaño Talla única
Material Tyvek
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Modelo D15560766
Esterilidad Estéril
Incluye Bouffant con diadema elástica
Estructura Esterilización mediante radiación gamma
Para utilizar con (aplicación) Entornos que incluyen partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos
Resistencia Partícula, salpicadura