Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Placas PCR de base biológica
BIOPHARMA
Código de producto. 18008804 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Incoloro
Transparente
Verde
Estilo de falda:
Con faldón
Con semifaldón
Tipo de producto:
Placas para PCR BioBased
Placas para PCR BioBased LoBind
N.° de pocillos:
96
384
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Estilo de falda Tipo de producto N.° de pocillos Tamaño de la unidad
18008804 Incoloro Con faldón Placas para PCR BioBased LoBind 384 paquete de 25
17882588 Verde Con faldón Placas para PCR BioBased 96 paquete de 25
17802598 Transparente Con faldón Placas para PCR BioBased 96 paquete de 25
18098794 Incoloro Con semifaldón Placas para PCR BioBased 96 paquete de 25
18078794 Incoloro Con semifaldón Placas para PCR BioBased LoBind 96 paquete de 25
18018804 Incoloro Con faldón Placas para PCR BioBased LoBind 96 paquete de 25
18088794 Incoloro Con faldón Placas para PCR BioBased 384 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 18008804 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030531078
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Descubre lo nuevo twin.tec™ Placas PCR BioBased fabricadas con polímero de base biológica (enfoque de balance de masa). Estas placas le permiten reducir significativamente su huella de carbono relacionada con los consumibles manteniendo un rendimiento técnico idéntico.
  • Reducción de la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio
  • Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada placa para mejorar la trazabilidad en los procesos de su laboratorio.
  • Rejilla guía óptica única grabada con láser y OptiTrack Matriz para una orientación rápida al pipetear manualmente
  • Diseño de una sola pieza: Combinando un marco de policarbonato y pozos de polipropileno para un rendimiento óptimo
  • Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas garantizan una transferencia de calor óptima a la muestra.
  • Marco de policarbonato excepcionalmente sólido, resistente a la torsión y al calor: No se deforma, dobla ni rompe durante la incubación térmica o la centrifugación.
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Probado por lotes y certificado sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR (PCR limpia)
  • Disponible con código de barras (bajo petición)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Tipo de enlace LoBind
Línea de productos Eppendorf
Color Incoloro
Tipo de producto Placas para PCR BioBased LoBind
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno, Policarbonato
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Cantidad 25 Pk.
Fit for Purpose Preparado para PCR