Description
- Reducción de la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada placa para mejorar la trazabilidad en los procesos de su laboratorio.
- Rejilla guía óptica única grabada con láser y OptiTrack Matriz para una orientación rápida al pipetear manualmente
- Diseño de una sola pieza: Combinando un marco de policarbonato y pozos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas garantizan una transferencia de calor óptima a la muestra.
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido, resistente a la torsión y al calor: No se deforma, dobla ni rompe durante la incubación térmica o la centrifugación.
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Probado por lotes y certificado sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR (PCR limpia)
- Disponible con código de barras (bajo petición)
Specifications
Specifications
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Formato | Estándar SBS |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Línea de productos | Eppendorf |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Placas para PCR BioBased |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno, Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 150 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Show More |