Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Difusor tubular Solo para luces de anillo VisiLED
Tienda Schott ProductosDescripción
El difusor VisiLED fabricado con materiales mejorados está diseñado específicamente para usarse únicamente con luces de anillo de campo brillante VisiLED (S80-65N-2).
- Evita los reflejos de LED
- Alta transmisión y neblina perfecta de más del 99%
- Incluye rosca adaptadora (M90 x 1)
- El controlador se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Difusor tubular |
| Para utilizar con (aplicación) | Una amplia variedad de tareas, desde las ciencias de la vida hasta aplicaciones industriales |
| Para utilizar con (equipo) | Anillo de luz EasyLED (600 200), EasyLED Ringlight Plus (600 300), gama VisiLED S80-25 y S80-55 Ringlights (400225 y 400255) fabricados a partir de agosto de 2023 |