Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de Uso General de la Serie Universal TSX
Código de producto. 30694888 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Ultra-Low Freezer 400
Ultra-Low Freezer 500
Ultra-Low Freezer 600
Upright, Ultra-Low Freezer 700
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600
Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700
Admite:
2 in. boxes (700)
Cajas de 2 in (400)
Cajas de 2 in(400)
Cajas de 2 in. (500)
Cajas de 2 in. (600)
Cajas de 2 in. (700)
Capacidad de la gradilla:
16 Racks
20 Racks
24 Racks
28 Racks
Capacidad (métrico):
549 L
549 L
682 L
816 L
949 L
950 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Admite Capacidad de la gradilla Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30694888 Ultra-Low Freezer 500 Cajas de 2 in. (500) 20 Racks 682 L cada uno
18070030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 400 Cajas de 2 in (400) 16 Racks 549 L cada uno
18090030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 500 Cajas de 2 in. (500) 20 Racks 682 L cada uno
18010040 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 600 Cajas de 2 in. (600) 24 Racks 816 L cada uno
18080030 Vertical, General Purpose Ultra-Low Freezer 700 Cajas de 2 in. (700) 28 Racks 949 L cada uno
30694889 Ultra-Low Freezer 400 Cajas de 2 in(400) 16 Racks 549 L cada uno
30694890 Ultra-Low Freezer 600 Cajas de 2 in. (600) 24 Racks 816 L cada uno
31935505 Upright, Ultra-Low Freezer 700 2 in. boxes (700) 28 Racks 950 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30694888 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX50086FAULTS
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Nuestros congeladores ULT garantizan confiabilidad y seguridad para sus valiosas muestras.
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR certified with a 32% efficiency improvement, ACT labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Reliability at its core:
  • Manufactured excellence: built to the highest standards at our ISO 13485:2016 facilities
  • Proven durability: 10k+ hours of intensive lab and field runtime testing to help ensure long-term reliability
  • Proven quality: each unit undergoes rigorous end-of-line testing for quality control
  • Complete transparency: shipped with factory documentation and a certification of calibration*
  • Peace of mind: backed by our 12-year warranty** for long-term confidence
Built to perform, designed to protect:
  • Enhanced performance with universal V-Drive technology: adapts to user activity to help maintain peak performance and protect what matters most—your samples.
  • Stable temperatures: less than 4°C variation helps keep samples safe anywhere in the cabinet
  • Fast recovery: industry-leading 15-minute door recovery helps minimize temperature fluctuations and downtime
  • Rapid cooling, faster setup: reaches -80°C in under 5 hours—41% faster than previous models
  • Cost effective: uses 33% less energy than previous models , helping reduce costs and environmental impact
  • Quick sample access with active pressure relief: innovative pressure relief technology enables re-entry in just 30 seconds so you can retrieve samples as frequently as needed, helping minimize disruptions
  • Maximum protection & compact footprint: advanced vacuum insulation and environmentally friendly 0 GWP, water-blown foam insulation safeguard samples while providing a compact footprint
Greener by design
  • Less hazardous: uses non-hydrofluorocarbon (HFC) refrigerants and foam insulation which has a 0 GWP and Ozone Depleting Potential (ODP) and is water-blown, helping reduce chemical emissions and outgassing
  • Less waste: contains up to 70% recycled materials, with 90% of waste diverted from landfills at our zero-waste facility***†
  • More energy efficient: ENERGY STAR® certified†, helping reduce lab energy costs and environmental footprint
  • Responsibly packaged: uses non-hydrofluorocarbon (non-HFC) refrigerants with low Global Warming Potential (GWP) and foam insulation, with 0 GWP and Ozone Depleting Potential (ODP), that is water-blown, helping reduce chemical emissions and outgassing
  • Extended life: offers a 12-year warranty, longer than any comparable product on the market
Enhanced experience, optimized for ease
  • Lab-ready convenience: universal voltage, multiple size options, and whisper-quiet operation for easy installation and compatibility
  • Reliable storage and organization: ergonomic handle helps ensure an airtight seal to prevent temperature fluctuations, while adjustable racking maximizes storage efficiency
  • Enhanced security and monitoring: 7 in. UI helps streamline operations, optional HID access enhances security, built-in power and outputs enable real-time monitoring and diagnostics, and an optional lightbar allows instant unit status visibility
  • Easy frost management: 7-point gasket design with an adjustable perimeter heater helps minimize frost build up for easier maintenance
  • Seamless integration: built-in ports for LN2, CO2, and monitoring probes helps ensure compatibility with your lab setup
*Shipped documents:
Certificate of conformance, CE declaration of conformance, certificate of calibration, QC test log sheets, and QC temperature graphs.
**Restrictions and exclusions apply. Warranty is void if the unit is not maintained as set forth in the operation.
***Zero waste defined as 90% of non-hazardous waste diverted from landfill, waste to energy and incineration.
† Information not applicable to TSX Universal ULT freezers with '-ULTS' in the part number (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS.)
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ultra-Low Freezer, Upright
Capacidad (imperial) 24,1 pies cúb.
Capacidad (métrico) 682 L
Intervalo de temperatura -40°C to -86°C
Resolución de temperatura 0.1°C
Temperatura (valor de referencia) -80°C
Estabilidad de la temperatura 0.2°C
Modelo de puerta Outer (1), Inner (2)
No. of Doors 1
Puertas interiores 2
Recuperación tras apertura de puertas 1 min. (20°C ambient running at -75°C min.)
Material de la cabina Scratch-resistant Painted Steel
Material de la cámara Cold-rolled Steel
Aislamiento Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Interior Optional Stainless Steel
Acabado exterior Painted Cold Rolled Steel
Estantes 3 Adjustable, 1 Fixed
Capacidad del estante (imperial) 205 lb.
Capacidad del estante (métrico) 93 kg
Certificaciones/conformidad CE, cULus, UKCA, ISO 13485, RoHS
Pantalla Touch-Screen LCD
Ruedas giratorias 4 All-Direction Casters with Locks
Puertos 2 Rear Access Ports
Línea de productos TSX Universal Series
Garantía Warranty varies by country, please contact us for details
Modelo Ultra-Low Freezer 500
Variación máxima a -80 ºC 3°C
Refrigerado por agua Not Available
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 37.6 x 34.0 x 78 in. (95.5 x 86.4 x 198.1 cm)
Fondo exterior (imperial) 37.6 in.
Fondo interior (imperial) 28.3 in.
Fondo exterior (métrico) 95.5 cm
Fondo interior (métrico) 71.9 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 28.3 x 28.8 x 51.2 in. (71.9 x 73.0 x 130.1 cm)
Opciones de vigilancia Audible and Visual High and Low Temperature Alarms, Wireless
Seguridad de acceso Standard Key Lock, Padlock Loop, Setpoint and Settings Security (Optional NFC Key Card Access)
Seguridad ajustes control 2 Modes with Full Password or PIN options
Sistemas de apoyo Optional CO2 or LN2
Conectividad Thermo Scientific Instrument Connect Compatible
Compatibilidad con vista inteligente Onboard accessory 5 V and POE outlets
Amperaje 8.9-4.9 A
Tipo de tapón China
Tensión 100/230 V
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Fase Single
Vataje Compressor 938 W
Consumo energético 8.26 kWh/day
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
Indicador de voltaje de línea Yes
Compensación de voltaje ±10%
Capac. viales 50,000 mL
compresor V-drive
Refrigerante R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
Admite Cajas de 2 in. (500)
Capacidad de la gradilla 20 Racks