Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de la serie TSX
BIOPHARMA
Código de producto. p-8300539 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Admite:
Cajas de 2 in. (400)
Cajas de 2 in. (500)
Cajas de 2 in. (600)
Cajas de 2 in. (700)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores:
37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
37,6 x 34,0 x 78 in. (95,5 x 86,4 x 198,1 cm)
37,6 x 39,6 x 78 in. (95,5 x 100,6 x 198,1 cm)
37,6 x 45,2 x 78 in (95,5 x 114,8 x 198,1 cm)
Capacidad de la gradilla:
16
20
24
28
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Admite Dimensiones (F x An x Al) exteriores Capacidad de la gradilla Tamaño de la unidad
15768587 230 V/50 Hz Cajas de 2 in. (400) 37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm) 16 cada uno
15778587 230 V/50 Hz Cajas de 2 in. (500) 37,6 x 34,0 x 78 in. (95,5 x 86,4 x 198,1 cm) 20 cada uno
15788587 230 V/50 Hz Cajas de 2 in. (600) 37,6 x 39,6 x 78 in. (95,5 x 100,6 x 198,1 cm) 24 cada uno
15798587 230 V/50 Hz Cajas de 2 in. (700) 37,6 x 45,2 x 78 in (95,5 x 114,8 x 198,1 cm) 28 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15768587 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX40086V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los ultracongeladores Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados para cumplir los estándares más estrictos en materia de sostenibilidad, control de la temperatura y fiabilidad en el almacenamiento a -80 °C y -70 °C.
Los ultracongeladores Thermo Scientific® de la serie TSX con certificación ENERGY STAR™ están diseñados para cumplir los más altos estándares de fiabilidad, sostenibilidad y gestión de la temperatura. El núcleo de la serie TSX es la tecnología de accionamiento en V, diseñada para adaptarse a los patrones de usuario, lo que reduce considerablemente los costes de energía y HVAC sin comprometer el rendimiento. Todos los congeladores de la serie TSX se fabrican en una instalación de cero residuos y están fabricados con refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua, conforme a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.
Rendimiento
  • No debe preocuparse del lugar donde se almacenan las muestras en el congelador.  Con una variación máxima inferior a 5 °C, las muestras están protegidas y almacenadas de forma segura en todo el espacio de almacenamiento. *
  • Tiempo de calentamiento prolongado de -50 °C a -80 °C: 5,05 horas*
  • Lo suficientemente silencioso para poder tenerlo en el laboratorio en lugar de en el pasillo. Con tan solo 45,5 dBA, el nivel de sonido de la serie TSX es comparable a un refrigerador doméstico*.
  • El control adaptativo de V-drive está diseñado para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink™ se suministra integrado en el congelador ULT, lo que permite controlar en tiempo real el estado del sistema y la temperatura de las muestras.
  • Vea los datos críticos del equipo de laboratorio y las notificaciones del equipo en sus aplicaciones móviles y web.
    • Visualización de la temperatura
    • Temperatura ambiente
    • Notificación de alarmas y alertas
  • Acceso a los datos en cualquier momento — Los datos y las alarmas de cualquier equipo de laboratorio monitorizado se almacenan de forma segura en la nube y se envían al usuario a través de notificaciones por correo electrónico y por teléfono móvil
  • La generación de informes de tipo panel optimizada para InstrumentConnect™ reduce el tiempo empleado en interpretar los datos
  • A diferencia de los métodos de conectividad tradicionales, DeviceLink™ funciona en una arquitectura cliente-nube, lo que requiere un mínimo soporte de TI
  • No es necesario instalar el sensor — El único complemento es el puerto de datos del equipo para leer los parámetros directamente desde los sensores instalados en fábrica
  • Redes aplicables: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP
Fácil uso
  • Interfaz de usuario de pantalla táctil de nuevo diseño con asistente de configuración fácil de usar, registro de eventos, mapas de temperatura y descargas de datos mediante el puerto USB integrado
  • Elimine la necesidad de un registrador gráfico independiente con las funciones de registro de datos y asignación de temperatura de la pantalla táctil, todo ello exportable a través de un puerto USB integrado
  • Diseño ergonómico que incluye un cómodo tirador de puerta, pantalla táctil a nivel de los ojos y colocación a nivel de estante que no requieren una carga a nivel de suelo de los estantes
  • Cuatro capacidades (cajas de 2 in. para 400, 500, 600 y 700) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño de laboratorio
  • Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
  • Las funciones de seguridad incluyen ajustes de alarma, puertas compatibles con el uso de candados y entrada con tarjeta de acceso opcional
Sostenibilidad
  • Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
Notas al pie:
* Datos normales del congelador obtenidos mediante pruebas internas con el congelador fijado a - 80 °C y a una temperatura ambiente de 20 °C Los datos de rendimiento varían entre los distintos congeladores y especificaciones eléctricas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultracongeladores de la serie TSX, capacidad para 400 cajas, 230 V, 50 Hz
Tipo Ultracongelador, vertical
Capacidad (imperial) 19,4 ft³
Capacidad (métrico) 549 l
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Aislamiento Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP)
Interior Acero inoxidable
Estantes 3
Capacidad del estante (imperial) 165 lb
Capacidad del estante (métrico) 75 kg
Certificaciones/conformidad CE, ENERGYSTAR
Modelo Vertical
Pantalla Pantalla táctil LCD
Línea de productos Serie TSX
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Fondo exterior (imperial) 37,6 in
Fondo interior (imperial) 28,3 in
Fondo exterior (métrico) 95,5 cm
Fondo interior (métrico) 71,9 cm
Altura exterior (imperial) 78 in
Altura (imperial) interior 51,2 in
Altura exterior (métrico) 198,1 cm
Altura (métrico) interior 130,1 cm
Anchura exterior (imperial) 28,3 in.
Anchura (imperial) interior 23,1 in.
Anchura exterior (métrico) 71,9 cm
Anchura (métrico) interior 58,8 cm
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Conectividad Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Redes: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 4/10 A
Tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Capac. viales 40.000 x 2 mL
compresor V-drive
Refrigerante R290 (primera fase), mezcla R170 + R290 (segunda fase)
Peso con embalaje (imperial) 640 lb
Peso con embalaje (métrico) 290 kg
Peso (imperial) 573 lb
Peso (métrico) 260 kg
Admite Cajas de 2 in. (400)
Capacidad de la gradilla 16
Mostrar más Mostrar menos
  1. Los datos son representativos del rendimiento y no publican las especificaciones del producto. No se debe hacer referencia a los resultados en el desarrollo de parámetros normativos para el uso específico del cliente.
  2. El rendimiento del congelador variará en función del volumen del producto del cliente, el formato de almacenamiento, las condiciones de funcionamiento, la metodología de las pruebas y el mantenimiento recomendado.
  3. Las mejoras continuas del producto pueden resultar en mejoras u omisiones, sin previo aviso, de esta hoja de datos técnicos. Thermo Scientific no aceptará las responsabilidades por daños, lesiones y pérdida de gastos debido a la aplicación incorrecta de esta información.