Learn More
Leica Microsystems Tubo trinocular
Descripción
El Leica DM IL LED es un nuevo microscopio invertido para microscopía rutinaria y de laboratorio en biología celular y medicina.
- Es la elección perfecta para aplicaciones en biología celular y medicina, micromanipulación, biotecnología, biología del desarrollo, transgenia, biología molecular y fluorescencia
- Diseño robusto con una altura de plataforma baja y mucho espacio de operación
- Objetivos de distancia de trabajo larga
- Disposición ergonómica de los controles para una operación sin fatiga
- Excepcional contraste de fases para muestras sin teñir
- La iluminación LED proporciona un bajo consumo de energía y no acumula calor
- Los LED duran 50 000 horas, eliminando así las incómodas sustituciones de lámparas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubo trinocular |
| Para utilizar con (aplicación) | Programa de tubo DM |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio invertido DM IL LED |
| Cantidad | 1 unidad |