Learn More
Motic™ Cabezal trinocular, BA310 MET.
Descripción
- Tipo Siedentopf.
- Diseñado para microscopios rBA310 MET.
- Inclinación 30°.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Siedentopf, cabezal trinocular con inclinación de 30° |
| Descripción | División de luz:100:0/50:50 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios MET BA310 |