Learn More
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386238 2 g 2 g
11376238 10 g 10 g
11345829 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011203.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354.95 g/mol
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100641-15-4
Fórmula molecular N3O9Tm
Peso molecular (g/mol) 354.95
Número MDL MFCD00149875
Clave InChI LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC thulium(3+) trinitrate
SMILES [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) nitrate hydrate
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.95 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton