Learn More
Texwipe™ Toallitas ThermaSeal™ 60
Código de producto. 15722396 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15722396 18 x 20 cm paquete de 200
1 options
Código de producto. 15722396 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX2068B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    30.71€ / paquete de 200
    Ahorro 6.29€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Cuentan con poliéster sellado y cortado con láser lavado en instalaciones ISO clase 4, y son ideales para aplicaciones de uso general en salas limpias críticas y entornos superiores.
  • Bordes termosellados (láser) para el control de partículas y fibras
  • 100 % de filamento continuo, tejido de poliéster de doble punto
  • Buena absorbencia, eficacia de limpieza y resistencia a la abrasión
  • Químicamente compatible con disolventes y alcoholes estándar
  • Lavadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO clase 4
  • Embalaje para salas limpias Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes para proteger el producto
  • Cumple con los requisitos de REACH y RoHS
  • Embalaje con código de colores para un fácil reconocimiento
  • Semiconductor y microelectrónico — Necesidades generales de limpieza y enjuagado
  • Aplicaciones estériles — Esterilizables en autoclave
  • Entornos USP 797
  • Limpieza de productos de dispositivos médicos
  • Limpieza de la pantalla de vídeo y del cuadro de instrumentos
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18 x 20 cm
Cantidad de embalaje 200 Paños/bolsa, envasadas a granel, 10 bolsas/caja