Learn More
Texwipe ThermaSeal™ 60 TX2064 Toallitas secas para salas blancas, no estériles
Tienda Texwipe ProductosDescripción
- ThermaSeal™ 60 toallitas ofrecen buena capacidad de absorción, eficiencia de limpieza y resistencia a la abrasión al tiempo que mantienen la compatibilidad química con solventes, soluciones y alcoholes estándar.
- Fabricado 100% en poliéster, el ThermaSeal™ 60 es ideal para limpiar superficies, equipos y piezas.
- Además, también se puede utilizar para aplicar y eliminar lubricantes, adhesivos, residuos y otras soluciones, incluidos desinfectantes.
- Material/Estructura: 100% poliéster con borde sellado.
- Entorno de sala limpia: ISO Clase 3 - 7, Clase 1 - 10.000, Grado A-D de la UE
- Beneficios:
- Ideal para control de derrames, limpieza y aplicación de soluciones.
- Lavado de salas blancas que proporciona niveles bajos de iones y partículas NVR (residuos no volátiles).
- Excelente resistencia química para la compatibilidad con una variedad de soluciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños para salas blancas con bordes sellados |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Material | Punto de poliéster |
| Dimensiones (L x An) | 4 x 4 in |
| Esterilidad | No estéril |