Learn More
Brady™ Etiquetas de papel imprimibles por transferencia térmica
Fabricadas con papel de uso general, las etiquetas imprimibles Brady™ se utilizan para impresoras de transferencia térmica
65.60€ - 99.98€
Especificaciones
| Color | Blanco |
|---|---|
| Material | Papel |
| Grosor (imperial) | 0,0035 in |
| Grosor (métrico) | 0,089 mm |
| Diámetro (imperial) | 3 in |
| Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|
13009242
|
Brady™
030138 |
76,2 mm | 50,8 mm | 1000/rollo |
77.90€ 65.85€ / 1 rollos Ahorro 12.05€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
11563724
|
Brady™
030138 |
76,2 mm | 50,8 mm | 1000/rollo | |||||
|
13009272
|
Brady™
030246 |
101,60 mm | 50,8 mm | 1000/rollo |
90.55€ 76.60€ / 1 rollos Ahorro 13.95€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
12871881
|
Brady™
030243 |
69,85 mm | 31,75 mm | 3000/rollo |
120.00€ 99.98€ / 1 rollos Ahorro 20.02€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
11553804
|
Brady™
030240 |
50,8 mm | 12,7 mm | 3000/rollo |
71.15€
1 rollos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
Specifications
| Blanco | |
| 0,0035 in | |
| 3 in | |
| Blanco | |
| Rectángulo | |
| Identificación general e industrial |
| Papel | |
| 0,089 mm | |
| 76.20 mm | |
| Serie de cinta recomendada: 4300 | |
| De -70 °C a +50 °C |