Learn More
Brady™ Etiquetas de papel imprimibles por transferencia térmica
Fabricadas con papel de uso general, las etiquetas imprimibles Brady™ se utilizan para impresoras de transferencia térmica
Marca:  Brady™ 030240
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11553804
  • 71.15€ / 1 rollos
En stock
Descripción
These white, matte paper labels (B-424) feature a permanent rubber adhesive and are ideal for general identification, electrical labeling, and barcode printing. Designed for thermal transfer printing, these die-cut labels provide excellent contrast and smear resistance.
  • Material: Paper (B-424)
  • Color: White
  • Finish: Matte
  • Dimensions: 0.5 in H x 2 in W
  • Service Temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)
  • Print Technology: Thermal Transfer
  • Indoor Use: Yes
  • Compatibility: Compatible with BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, IP Series, PR Plus, and other 3 in. core printers
  • Ribbon Requirement: Requires a ribbon (e.g., IP-R4300 for i5100 or IP Series printers; R4300 for other printers)
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Caucho permanente
Mate
Papel
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer
3000/rollo
De -70 °C a +50 °C
0,089 mm
2 in
0,5 in
3 in
THT-53-424-3
Serie de cinta recomendada: 4300
Blanco
IP™ Habilitado
Thermal Transfer
Identificación general e industrial
THT-53-424-3
Rectángulo
0,0035 in
12,70 x 50,80 mm
50,8 mm
12,7 mm
76.20 mm