Learn More
Brady™ Etiquetas de papel imprimibles por transferencia térmica
Fabricadas con papel de uso general, las etiquetas imprimibles Brady™ se utilizan para impresoras de transferencia térmica
Marca:  Brady™ 030138
65.84 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28009" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13009242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.90€
    65.85€ / 1 rollos
    Ahorro 12.05€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
These white matte paper labels feature a permanent rubber adhesive, providing good contrast and smear resistance for thermal transfer printing applications. They are designed for general purpose labeling.
  • Material: Paper (B-424)
  • Adhesive: Permanent rubber
  • Service Temperature: -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
  • Applications: Barcode, electrical, and general identification
  • Compatibility: Compatible with 3 in. core thermal transfer printers including BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, IP Series, and PR Plus models
  • Recommended Ribbons: R4300, IP-R4300, and i75-R4300
  • Form: Die-cut, rectangular labels with rounded corners
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Caucho permanente
Mate
Papel
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer
1000/rollo
De -70 °C a +50 °C
0,089 mm
3 in
2 in
3 in
THT-19-424-1
Serie de cinta recomendada: 4300
Blanco
IP™ Habilitado
Thermal Transfer
Identificación general e industrial
THT-19-424-1
Rectángulo
0,0035 in
50,80 x 76,20 mm
76,2 mm
50,8 mm
76.20 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Promo
Expires: 2026-12-31
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Promo Code: 28009
Ahorre en más de 3000 artículos imprescindibles para el laboratorio.
Applying Promo and Adding