Learn More
Brady™ Etiquetas de papel imprimibles por transferencia térmica
Fabricadas con papel de uso general, las etiquetas imprimibles Brady™ se utilizan para impresoras de transferencia térmica
Marca:  Brady™ 030246
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13009272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.55€
    76.60€ / 1 rollos
    Ahorro 13.95€
    15% Descuento
En stock
Descripción
These white matte labels provide good contrast and smear resistance for thermal transfer and barcode printing. The permanent rubber adhesive supports general-purpose indoor identification on low surface energy surfaces.
  • Applications: Barcode labeling, electrical labeling, and general identification
  • Printer compatibility: BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, IP Series, PR Plus, and THT 3 in. core printers
  • Recommended ribbons: i75-R4307, IP-R4307, and R4307
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Caucho permanente
Mate
Papel
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, BBP81 Label Printer
1000/rollo
De -70 °C a +50 °C
0,089 mm
4 in
2 in
3 in
THT-55-424-1
Serie de cinta recomendada: 4300
Blanco
IP™ Habilitado
Thermal Transfer
Identificación general e industrial
THT-55-424-1
Rectángulo
0,0035 in
50,8 x 101,60 mm
101,60 mm
50,8 mm
76.20 mm