Learn More
Texwipe™ Toallitas estériles para salas limpias TexTra™ y TexTra™ 10
Código de producto. 17218889 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Estructura:
Borde Sellado
Borde estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Estructura unitSize
17218889 12 x 12 in Borde Sellado paquete de 500
15742406 12 x 12 in Borde Sellado paquete de 100
11525335 12 x 12 in Borde estándar paquete de 100
17208889 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Borde Sellado paquete de 500
15732406 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Borde Sellado paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17218889 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00€
    871.02€ / paquete de 500
    Ahorro 223.98€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para salas limpias ISO clase 3 a 5
  • Los limpiadores gruesos de una capa proporcionan la absorbencia de los limpiadores de dos capas
  • La construcción de punto estrecho ofrece una buena resistencia a la abrasión para aplicaciones de limpieza rigurosas
  • Bajos niveles de partículas liberables, iones y residuos no volátiles
  • Las toallitas TexTra 10 disponen de un borde sellado térmicamente para evitar la liberación de partículas y fibras.
  • Toallitas estériles sometidas a radiación gamma a un nivel garantizado de esterilización de 10-6 y con doble embolsado en bolsas a prueba de disolventes
Información de órdenes
Apiladas en paquetes.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 233
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Borde Sellado
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca
Tela 1 capas
Esterilidad Estéril