Learn More
Texwipe™ Toallitas presaturadas no tejidas TechniCloth™
Código de producto. 11565405 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,32 x 15,24 cm (8 x 6 in)
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
100/paq.
50/paq.
70/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
paquete de 70
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje unitSize
11565405 28 x 23 cm (11 x 9 in) 50/paq. paquete de 50
11525405 20,32 x 15,24 cm (8 x 6 in) 100/paq. paquete de 100
15792386 28 x 23 cm (11 x 9 in) 70/paq. paquete de 70
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11565405 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1065
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
  • Presaturadas
  • Toallitas económicas multiusos no tejidas hechas de una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster que combinan la —capacidad de absorción de la fibra natural con la limpieza y la resistencia de la fibra sintética.
  • El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
  • Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
  • Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
  • No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita prehumedecida
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 27,9 cm
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 69
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 28 x 23 cm (11 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para limpiar el exterior de los equipos de producción y laboratorio, ideal para limpiar superficies de salas blancas ambientales durante y siguiendo el flujo de producción
Cantidad de embalaje 50/paq.
Solución de saturación Alcohol isopropílico al 70 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol