Learn More
Texwipe™ Toallitas secas no tejidas TechniCloth™, clase ISO 6/7
Código de producto. 15634987 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
12 x 12 in
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12000
paquete de 1500
paquete de 3000
paquete de 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15634987 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in) paquete de 6000
15654987 12 x 12 in paquete de 1500
15624987 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 12000
15644987 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15634987 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX606
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
Para aplicaciones ISO clase 6 y 7
Los paños económicos multiusos no tejidos están hechos de una mezcla de 55% de celulosa y 45% de poliéster y —combinan la capacidad de absorción de la fibra natural con la limpieza y la resistencia de la fibra sintética.
  • El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
  • Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
  • Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
  • No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita seca
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,24 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,24 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 69
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para limpieza de uso general donde la economía y la limpieza son de máxima importancia, ideal para aplicaciones en las que la alta absorbencia y el bajo nivel de sustancias extraíbles son consideraciones primordiales