Includes
Certificados de radiación, cumplimiento y análisis.
Para aplicaciones de ISO Clase 6
- Limpiador de poliéster/celulosa hidroentrelazado sin aglutinante presaturado con 70 % de alcohol isopropílico de grado USP, 30 % de agua desionizada, filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
- Sometido a radiación gamma hasta nivel de garantía de esterilidad 10-6 de acuerdo con la Association for Advancement of Medical Instrumentation
- Niveles bajos de extraíbles de disolventes y de generación de partículas
Order Info
Lote y fecha de caducidad claramente marcados en cada paquete. Opciones de envasado: Caja de 24 Flexpacks (50 toallitas por Flexpack) o Flexpack de 20 toallitas.
Compliance
Sometido a radiación gamma a SAL 10-6 de acuerdo con las directrices de la Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas presaturado |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Longitud (métrico) | 28 cm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Dimensiones (L x An) | 28 x 23 cm (11 x 9 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para la limpieza y el pulido de equipos y superficies ambientales durante y después del flujo de producción |
| Cantidad de embalaje | 20 toallitas/paquete, 24 paq./caja. |
| Solución de saturación | 70% de alcohol isopropílico, 30% de agua desionizada |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.